Przejdź do
ERMBF436D
Soya DAS-44406-6 GMO standard ERM-BF436
ERM®, certified reference material, nominal 1% GMO
Synonim(y):
DAS-44406-6 soya seed
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
538,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
538,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
General description
Certified for the mass fraction of DAS-44406 Soya
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ERMBF436AERMBF436BERMBF436C
description
ERM®, certified reference material, nominal 1% GMO
description
ERM®, certified reference material, blank
description
ERM®, certified reference material, nominal 100% GMO
description
ERM®, certified reference material, nominal 0.1% GMO
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
ERM®
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)