Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 493,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
cosmetics
food and beverages
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
please visit the JRC webpage
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description nominal 10% GMO, ERM®, certified reference material | description nominal 0.1% GMO, ERM®, certified reference material | description blank GMO, ERM®, certified reference material | description nominal 1% GMO, ERM®, certified reference material |
| agency ERM® | agency ERM® | agency ERM® | agency ERM® |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DBN-09004-6 Ziarno soi GMO Standard
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?