Kluczowe dokumenty
ERMBF413CK
Maize GMO Standard ERM-BF413
0.5% MON 810, for the detection of GMO maize (MON 810) with PCR
Synonim(y):
GMO Standard ERM-BF413, Maize MON 810
Wybierz wielkość
1 G
499,00 zł
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
499,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
jakość
for the detection of GMO maize (MON 810) with PCR
skład
genetically modified MON 810 maize, 0.5%
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
ERMBF413CK.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)