Key Documents
D4285
(±)-Dropropizine
analytical standard, for drug analysis
Synonim(y):
3-(4-Phenyl-1-piperazinyl)-1,2-propanediol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard, for drug analysis
Poziom jakości
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
ciąg SMILES
OCC(O)CN1CCN(CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H20N2O2/c16-11-13(17)10-14-6-8-15(9-7-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2
Klucz InChI
PTVWPYVOOKLBCG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)