Przejdź do
SML2511
Levodropropizine
Synonim(y):
Levodropropizine, (-)-Dropropizine, (S)-3-(4-Phenylpiperazin-1-Yl)Propane-1,2-Diol, Levdropropizine, (2S)-3-(4-Phenyl-1-piperazinyl)-1,2-propanediol
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
465,00 zł
395,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H20N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
powder
395,25 zł
Cena katalogowa465,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1(CCN(CC1)c2ccccc2)C[C@H](O)CO
InChI
1S/C13H20N2O2/c16-11-13(17)10-14-6-8-15(9-7-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2/t13-/m0/s1
InChI key
PTVWPYVOOKLBCG-ZDUSSCGKSA-N
Biochem/physiol Actions
Levodropropizine has affinity for H1-histaminic and α-adrenergic receptors. Cough suppressant.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0965L0420000SML2331
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Levodropropizine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)