Merck
D3100000
Droperidol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1-[1-[3-(p-Fluorobenzoyl)propyl]-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl]-2-benzimidazolinone
Wybierz wielkość
150 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
150 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H22FN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
droperidol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(=CC2)N3C(=O)Nc4ccccc34
InChI
1S/C22H22FN3O2/c23-17-9-7-16(8-10-17)21(27)6-3-13-25-14-11-18(12-15-25)26-20-5-2-1-4-19(20)24-22(26)28/h1-2,4-5,7-11H,3,6,12-15H2,(H,24,28)
Klucz InChI
RMEDXOLNCUSCGS-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Droperidol EP Wzorzec odniesienia przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Astrid Gjelstad et al.
Analytica chimica acta, 742, 10-16 (2012-08-14)
In this paper, extraction kinetics was investigated experimentally and theoretically in hollow fiber liquid-phase microextraction (HF-LPME) and electromembrane extraction (EME) with the basic drugs droperidol, haloperidol, nortriptyline, clomipramine, and clemastine as model analytes. In HF-LPME, the analytes were extracted by
Andrey B Petrenko et al.
European journal of pharmacology, 698(1-3), 200-205 (2012-11-06)
N-methyl-d-aspartate (NMDA) receptors can be inhibited by inhalational anesthetics in vitro at clinically relevant concentrations. Here, to clarify the role of NMDA receptors in anesthetic-induced unconsciousness, we examined the hypnotic properties of isoflurane, sevoflurane and nitrous oxide in NMDA receptor
Kate McKeage et al.
Drugs, 66(16), 2123-2147 (2006-11-23)
Droperidol (Dehydrobenzperidol, Dehidrobenzoperidol, Dridol, Droleptan, Inapsine) is a dopamine D(2) receptor antagonist that has been widely used in adults and children for the prevention and treatment of postoperative nausea and vomiting (PONV) over several decades and, more recently, for the
R A Chambers et al.
The Journal of clinical psychiatry, 60(10), 664-667 (1999-11-05)
As admission criteria to inpatient units become more focused on patient safety and behavioral instability, primary treatment often requires use of medications that need to be quick, safe, and effective for control of agitation. This article reviews the evidence that
John H Shale et al.
The Journal of clinical psychiatry, 64(5), 500-505 (2003-05-21)
Droperidol had become a standard treatment for sedating severely agitated or violent patients in both psychiatric and medical emergency departments. However, several recent articles have suggested that droperidol may have a quinidine-like effect similar to that of thioridazine in inducing