CRM558
Diesel - Clay Loam 1
certified reference material, pkg of 100 g
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
Certified DRO Concentration (C10 - C28) - 481 mg/Kg
Certified TPH concentration (C6 - C35) - 661 mg/Kg
opakowanie
pkg of 100 g
producent / nazwa handlowa
RTC CRM558-100
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
macierz
soil
pH
7.81
Zastosowanie
environmental
format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.