Przejdź do
BCR461
Clay (F)
BCR®, certified reference material
Synonim(y):
Fluorine in clay
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
30 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
767,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
767,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
format
matrix material
Analysis Note
For more information please see:
BCR461
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BCR320RBCR701ERMCA616
vibrant-m
BCR461
Clay (F)
vibrant-m
ERMCA616
Ground water
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
ERM®
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3