Merck
CRM09528L
Millipore
Raoultella planticola (formerly Klebsiella aerogenes) NCTC 9528 Lenticule® discs
30-120 CFU, suitable for microbiology, certified reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
R. planticola NCTC 9528 8841 dyski, Raoultella planticola (dawniej Klebsiella aerogenes) NCTC 9528 8841 dyski, Certyfikowany materiał referencyjny, Normy mikrobiologiczne
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
ISO 17034
ISO/IEC 17025
Formularz
disc (hydrosoluble)
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
opakowanie
pack of 10
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Zastosowanie
environmental
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
−20°C
przydatność
Raoultella planticola
Raoultella spp.
Opis ogólny
Krążki Raoultella planticola NCTC 9528 8841 to certyfikowane standardy mikroorganizmów (certyfikowane mikrobiologiczne materiały odniesienia), które mogą być stosowane jako ilościowe i jakościowe organizmy kontrolne. Zawierają jednostki tworzące kolonie (CFU) w zakresie 30-120 CFU na krążek.
Technologia pozwala na długoterminową konserwację i sprawia, że organizmy są odporne na zmiany temperatury. Są one przeznaczone do stosowania jako organizmy do codziennej wewnętrznej kontroli jakości.
Mikroorganizmy te są certyfikowane zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i produkowane w powtarzalnych warunkach zgodnych z normą ISO 17034 przy użyciu uwierzytelnionych szczepów NCTC. Te gotowe do użycia kontrole mikrobiologiczne minimalizują potrzebę utrzymywania szczepów kontrolnych w laboratorium testowym i gwarantują wykorzystanie uwierzytelnionej kultury kontrolnej do każdego testu kontroli jakości. Krążki
8841 są przygotowywane z identyfikowalnej kultury uzyskanej w postaci liofilizowanej z National Collection of Type Cultures (NCTC) lub National Collection of Pathogenic Fungi (NCPF) i są produkowane przez Sigma-Aldrich na licencji UK Health Security Agency.
Zastosowanie
Krążki Raoultella planticola NCTC 9528 8841 są stosowane jako szczepy referencyjne w rutynowej kontroli jakości żywności, napojów, wody i testów środowiskowych. Ponadto doskonale nadają się do stosowania w opracowywaniu i walidacji metod, jako kultury starterowe oraz do wykorzystania w badaniach naukowych i celach edukacyjnych.
Cechy i korzyści
  • Gotowy do użycia w dogodnych zakresach CFU
  • Nie wymaga rozcieńczania
  • Szybkie nawodnienie w 10 minut
  • Co najmniej 16-miesięczny okres przechowywania w standardowej zamrażarce -20 °C
  • W komplecie z kompleksowym certyfikatem analizy
  • Brak konieczności utrzymywania kultur podstawowych
  • Nie jest wymagany czas regeneracji ani etap wstępnego wzbogacania
  • Solidny, wydajny i niezawodny
  • Łatwy w użyciu
  • Opłacalność
Inne uwagi
Pochodzenie szczepu: NCTC 9528
Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do bazy danych BacDive zawierającej więcej informacji na temat metabolizmu, genomu, czynników wzrostu i innych.
Strain History - Accessioned into the NCTC in 1954 < Dr N. P. Burman (Metropolitan Water Board, New River Head, London, UK). Isolated from water, geographic origin unknown, in 1954.
Informacje prawne
Lenticule is a registered trademark of The Secretary of State for Health (United Kingdom)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)