Kluczowe dokumenty
CN34891
Acetonitrile
≥99.9% (GC), suitable for solid phase extraction (SPE)
Synonim(y):
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Acetonitrile, Preparateur, ≥99.9% (GC), One-time steel-plastic (SP) drum
gęstość pary
1.41 (vs air)
ciśnienie pary
72.8 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.9% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
973 °F
granice wybuchowości
16 %
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
zanieczyszczenia
≤0.005% free acid (as CH3COOH)
≤0.02% water (Karl Fischer)
≤1 mg/L non-volatile matter
kolor
colorless
przepuszczalność
200 nm, >50%
220 nm, >90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
gęstość
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
ciąg SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Klucz InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Determination of pKa values of organic superbases using the isodensity polarization continuum model (IPCM).[6]
- Preparation of 1,2-azidoalcohols and 1,2-azidoamines via cerium(III) chloride assisted ring opening of epoxides and aziridines by sodium azide.[7]
- Synthesis of cyano-bearing indolinones by oxidative arylalkylation of olefins in the presence of palladium catalyst.[8]
- To study the dynamics of the intramolecular charge-transfer (ICT) reaction of 4-(dimethylamino)benzonitrile.[9]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?