Merck
C3561
Sigma-Aldrich
Pyrocatechol
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥99%, powder
Synonim(y):
1,2-Benzenediol, 1,2-Dihydroxybenzene, 2-Hydroxyphenol, Catechol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4-1,2-(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.11
Beilstein:
471401
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
gęstość pary
3.8 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 75 °C)
10 mmHg ( 118.3 °C)
linia produktu
BioReagent
Próba
≥99%
Formularz
powder
metody
cell culture | plant: suitable
kolor
white to faint beige
bp
245 °C (lit.)
mp
100-103 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Oc1ccccc1O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
Klucz InChI
YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N
Przestroga
May discolor on exposure to air and light.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
260.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
127 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
R Zand et al.
Clinical pharmacology and therapeutics, 54(2), 142-149 (1993-08-01)
We studied the effect of isoniazid administration on the cytochrome P4502E1-catalyzed elimination of chlorzoxazone and acetaminophen. Isoniazid, 300 mg daily, was administered for 7 days to a group of 10 volunteer slow acetylators. Acetaminophen, 500 mg, and chlorzoxazone, 750 mg
Christian J Kastrup et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(52), 21444-21449 (2012-12-14)
The treatment of diseased vasculature remains challenging, in part because of the difficulty in implanting drug-eluting devices without subjecting vessels to damaging mechanical forces. Implanting materials using adhesive forces could overcome this challenge, but materials have previously not been shown
Myung-Hyun Ryou et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 25(11), 1571-1576 (2013-01-03)
Conjugation of mussel-inspired catechol groups to various polymer backbones results in materials suitable as silicon anode binders. The unique wetness-resistant adhesion provided by the catechol groups allows the silicon nanoparticle electrodes to maintain their structure throughout the repeated volume expansion
R D Irons
Journal of toxicology and environmental health, 16(5), 673-678 (1985-01-01)
Occupational exposure to benzene has long been associated with toxicity to the blood and bone marrow, including lymphocytopenia, pancytopenia, aplastic anemia, acute myelogenous leukemia, and possibly lymphoma. A variety of studies have established that benzene itself is not the toxic
Jacques Poupaert et al.
Current medicinal chemistry, 12(7), 877-885 (2005-04-28)
The 2(3H)-benzoxazolone heterocycle and its bioisosteric surrogates (such as 2(3H)-benzothiazolinone, benzoxazinone, etc.) have received considerable attention from the medicinal chemists owing to their capacity to mimic a phenol or a catechol moiety in a metabolically stable template. These heterocycles and