Przejdź do
430749
Pyrocatechol
≥99.5%, purified by sublimation
Synonim(y):
1,2-Benzenediol, 1,2-Dihydroxybenzene, 2-Hydroxyphenol, Catechol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
337,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4-1,2-(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.11
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-427-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471401
Assay:
≥99.5%
337,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Pyrocatechol, purified by sublimation, ≥99.5%
material
white
Quality Segment
vapor density
3.8 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 75 °C), 10 mmHg ( 118.3 °C)
assay
≥99.5%
purified by
sublimation
bp
245 °C (lit.)
mp
100-103 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccccc1O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
InChI key
YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N
Application
Pyrocatechol may be used in the synthesis of micro-mesoporous carbon aerogels.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C951050550PHL82372
Catechol phyproof® Reference Substance
PHL82372
Catechol
description
purified by sublimation, ≥99.5%
description
≥99%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
phyproof® Reference Substance
assay
≥99.5%
assay
≥99%
assay
-
assay
≥95.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
bp
245 °C (lit.)
bp
245 °C (lit.)
bp
245 °C (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp
100-103 °C (lit.)
mp
100-103 °C (lit.)
mp
100-103 °C (lit.)
mp
100-103 °C (lit.)
vapor density
3.8 (vs air)
vapor density
3.8 (vs air)
vapor density
3.8 (vs air)
vapor density
3.8 (vs air)
purified by
sublimation
purified by
-
purified by
-
purified by
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrocatechol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
260.6 °F - closed cup
flash_point_c
127 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
120-80-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)