Merck
BP819
Cefazolin sodium
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Cefazolin sodium salt
Wybierz wielkość
150 MG
1040,00 zł
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
150 MG
1040,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H13N8NaO4S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
476.49
Beilstein:
3585038
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
cefazolin
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].Cc1nnc(SCC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](NC(=O)Cn4cnnn4)C3=O)C([O-])=O)s1
InChI
1S/C14H14N8O4S3.Na/c1-6-17-18-14(29-6)28-4-7-3-27-12-9(11(24)22(12)10(7)13(25)26)16-8(23)2-21-5-15-19-20-21;/h5,9,12H,2-4H2,1H3,(H,16,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/t9-,12-;/m1./s1
Klucz InChI
FLKYBGKDCCEQQM-WYUVZMMLSA-M
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. Więcej informacji i pomocy można uzyskać na stronie internetowej Farmakopei, która je wydała.
Zastosowanie
Cefazolin sodium BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Używany również w monografiach takich jak
  • :Cefazolin InjectionCefoxitin
  • Injection
  • Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 150 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramy
    Health hazard
    Hasło ostrzegawcze
    Danger
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
    Kod klasy składowania
    11 - Combustible Solids
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 2
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Nazife Nur Yazgan Karacaglar et al.
    Journal of food science, 85(2), 500-509 (2020-01-21)
    Antibiotics are one of the most widely used types of drugs in pharmaceutics. However, efficiency of these drugs has decreased recently owing to the threat of antibiotic resistance. One of the important factors causing antibiotic resistance is the excessive use