Merck
BCR361
ZnAl4Cu1 (trace elements)
BCR®, certified reference material, disc
Synonim(y):
Aluminum-copper-zinc alloy
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
Postać
disc
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
general analytical
format
matrix material
Komentarz do analizy
For more information please see:
BCR361
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)