Kluczowe dokumenty
BCR122
Margarine (vitamins)
BCR®, certified reference material
Wybierz wielkość
200 G
1240,00 zł
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 G
1240,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
agriculture
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
BCR122.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie
Witaminy: Cholekalcyferol (Witamina D3), α-Tokoferol
Grupa matryc: Orzechy, soja, oleje i tłuszcze jadalne
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)