8.17045
Polyethylene Glycol
3350, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., JP, USP
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Poly(ethylene glycol), Poly(ethylene glycol), Polyglycol, Macrogol, Polyethylene oxide, Polyoxy ethylene, PEG 3350, PEG
Wybierz wielkość
965,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
965,00 zł
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
GMO free
Halal
Kosher
agency
JP
Ph. Eur.
USP
linia produktu
EMPROVE® EXPERT
Zastosowanie
liquid formulation
parenterals
semi-solid formulation
solid formulation
temp. przechowywania
2-25°C
ciąg SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1