Przejdź do
A1091
Azocarmine G
Powder
Synonim(y):
Acid Red 101, Rosinduline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
965,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H18N3NaO6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
579.58
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
247-157-3
MDL number:
Colour Index Number:
50085
965,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Azocarmine G,
form
powder
Quality Level
color
dark red
solubility
water: 1 mg/mL, clear, red
ε (extinction coefficient)
210-255 at 510-523 nm in water
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(Nc2cc3[n+](-c4ccccc4)c5ccccc5nc3c6ccc(cc26)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C28H19N3O6S2.Na/c32-38(33,34)20-12-10-18(11-13-20)29-25-17-27-28(22-15-14-21(16-23(22)25)39(35,36)37)30-24-8-4-5-9-26(24)31(27)19-6-2-1-3-7-19;/h1-17H,(H2,32,33,34,35,36,37);/q;+1/p-1
InChI key
LUERODMRBLNCFK-UHFFFAOYSA-M
General description
Azocarmine G is useful for protein determination in acidic medium. It is indicated by the formation of purple-red complex.
Standard stain for microscopy. Azocarmine G may be used as a reference standard for the determination of the analyte in food and beverages using high-performance liquid chromatography coupled with diode-array detector (HPLC-DAD).
Azocarmine G is a synthetic dye, commonly used in food and beverages to restore their original appearance, in situations where, the color is affected by processing, storage, packaging and distribution.
Application
Azocarmine G is a standard stain for microscopy.
It may be also be used as a reference standard in the determination of azocarmine G in food products and beverages using high performance liquid chromatography coupled with diode array detector (HPLC-DAD).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C1022S2255S8884
color
dark red
color
red
color
-
color
green to very dark green
solubility
water: 1 mg/mL, clear, red
solubility
ammonium hydroxide: 1 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, clear, dark red to very dark red and red purple
solubility
H2O: 1 mg/mL
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Investigation on the determination of proteins by spectrophotometry with azocarmine G.
Wang L L, et al.
Journal of Yunnan University(Natural Sciences Edition), 30(1), 83-83 (2008)
T Takamatsu et al.
Histochemistry, 66(2), 169-180 (1980-01-01)
In Feulgen nuclear staining nonspecific dye-binding due to the "pseudo-plasmal reaction" is intensified in isolated cells with intact cytoplasm, and cannot be eliminated by the post-irradiation method. Fluorescence intensity in the cytoplasm sometimes exceeds that of specific nuclear fluorescence, especially
T Murakami et al.
Archives of histology and cytology, 60(3), 265-274 (1997-08-01)
Sections from the human somatosensory cortex were observed with a light microscope. The neurons were classified into light and dark ones. The light neurons were slightly stained with thionin, luxol fast blue MBS and azocarmine G (80% of all neurons).
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A1091-25G04061832338644
A1091-10G04061832338637