Przejdź do
1012065
USP
Acyklowir
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Acycloguanosine, 9-[(2-Hydroxyethoxy)methyl]guanine, Acyclovir
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
300 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11N5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.20
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
2540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
acyclovir
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
NC1=Nc2c(ncn2COCCO)C(=O)N1
InChI
1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)10-3-13(6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15)
InChI key
MKUXAQIIEYXACX-UHFFFAOYSA-N
General description
Acyklowir jest nukleozydowym analogiem leku przeciwwirusowego. Jest silnym inhibitorem wirusa opryszczki pospolitej.[1] Jest spokrewniony z cytarabiną, idoksurydyną, triflurydyną i vidarabiną.[2]
Application
Wzorzec referencyjny acyklowiru USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Acyclovir Capsules
  • Acyklowir do wstrzykiwań
  • Acyklowir do wstrzykiwań
  • Acyklowir maść
  • Acyklowir zawiesina doustna
  • Tabletki acyklowiru
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1254A0220000Y0002244
Acyklowir United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1012065
Acyklowir
Aciclovir European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A0220000
Aciclovir
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
API family
acyclovir
API family
acyclovir
API family
acyclovir
API family
acyclovir
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acyklowir
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)