Merck
95580
Supelco
Xanthydrol
for the detection of urea, ≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
9-Hydroxyxanthene, 9-Xanthenol
Wybierz wielkość
25 G
1010,00 zł
100 G
3280,00 zł
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
1010,00 zł
100 G
3280,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.22
Beilstein:
10395
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (HPLC)
Formularz
powder
jakość
for the detection of urea
zanieczyszczenia
~1% xanthone
mp
123-128 °C
127-128 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC1c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C13H10O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13-14H
Klucz InChI
JFRMYMMIJXLMBB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Xanthydrol may be used as a derivatization agent for the following:
  • Analysis of urea in urine and wine samples using high-performance liquid chromatography (HPLC) technique.[1]
  • Analysis of trace levels of carbamate pesticides in surface water by gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS).[2]
Inne uwagi
Reagent for the determination of urea[3]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Trace level determinations of carbamate pesticides in surface water by gas chromatography?mass spectrometry after derivatization with 9-xanthydrol.
Yang Y-E and Shin S-H
Journal of Chromatography A, 1305(1-2), 328-332 (2013)
R.W. Kiser et al.
Analytical Chemistry, 33, 314-314 (1961)
Shona Clark et al.
Journal of chromatography. A, 1161(1-2), 207-213 (2007-06-16)
A high-performance liquid chromatography (HPLC) method for the determination of urea that incorporates automated derivatisation with xanthydrol (9H-xanthen-9-ol) is described. Unlike the classic xanthydrol approach for the determination of urea, which involves the precipitation of dixanthylurea (N,N'-di-9H-xanthen-9-ylurea), the derivatisation procedure
Kumiko Yamazaki et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 29(5), 705-715 (2012-01-20)
A novel GC-MS method was developed for the determination of acrylamide, which is applicable to a variety of processed foods, including potato snacks, corn snacks, biscuits, instant noodles, coffee, soy sauces and miso (fermented soy bean paste). The method involves
P V Biles et al.
Journal of AOAC International, 81(6), 1155-1161 (1998-12-16)
Contamination of food and food packaging material by rodent urine is evidence of insanitary conditions. Urea from rodent urine is used as a chemical indicator of contamination. The limit of detection of the xanthydrol/urea AOAC Method 959.14 by formation of