Przejdź do
252573
Xanthydrol
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
9-Hydroxyxanthene, 9-Xanthenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
417,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-996-1
Beilstein/REAXYS Number:
10395
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
powder
417,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
mp
127-128 °C (lit.)
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, slightly hazy
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C13H10O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13-14H
InChI key
JFRMYMMIJXLMBB-UHFFFAOYSA-N
General description
Xanthydrol is also known as 9H-xanthen-9-ol.
Application
Xanthydrol has been used as derivatization reagent in the determination of:
  • acrylamide in surface and drinking water by GC-MS method
  • urea by HPLC with fluorescence detection
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9558095582X600
Xanthydrol for the detection of urea, ≥97.0% (HPLC)
Supelco
95580
Xanthydrol
description
≥97.0% (HPLC)
description
for the detection of urea, ≥97.0% (HPLC)
description
~10% in methanol, for the detection of urea
description
97%
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
-
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, slightly hazy
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
powder
form
powder
form
liquid
form
powder
mp
127-128 °C (lit.)
mp
123-128 °C, 127-128 °C (lit.)
mp
-
mp
172-174 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xanthydrol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)