Kluczowe dokumenty
93574
4-Methylaminoantipyrine monohydrate
analytical standard
Synonim(y):
1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-4-(methylamino)-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one monohydrate, N-Methylaminophenazone monohydrate, Noramidopyrine monohydrate, Noraminopyrine monohydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥95.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
7.65% water (theory, monohydrate)
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
O=C1C(NC)=C(C)N(C)N1C2=CC=CC=C2.O
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)