Merck
93524
Supelco
4-(1-Methylhydrazino)-7-nitrobenzofurazan
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥97.0%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7N5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.16
Beilstein:
8316412
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
Formularz
powder
jakość
LiChropur
metody
HPLC: suitable
mp
~160 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(N)c1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12
InChI
1S/C7H7N5O3/c1-11(8)4-2-3-5(12(13)14)7-6(4)9-15-10-7/h2-3H,8H2,1H3
Klucz InChI
GVUXVETWVIWDEV-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Superior reagent for monitoring aldehydes and ketones in air; Fluorogenic peroxidase substrate
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Büldt et al.
Analytical chemistry, 71(9), 1893-1898 (1999-05-01)
The synthesis of N-methyl-4-hydrazino-7-nitrobenzofurazan (MNBDH) and its application as a new reagent for the determination of aldehydes and ketones are described. MNBDH reacts with carbonyl compounds in acidic media to the corresponding MNBD-hydrazones. In contrast to the established reagent 2,4-dinitrophenylhydrazine
A Büldt et al.
Analytical chemistry, 71(15), 3003-3007 (1999-08-18)
A selective and versatile fluorescence spectroscopic method for the determination of nitrite in waters has been developed. Nitrite reacts in the presence of mineral acids with the nonfluorescent N-methyl-4-hydrazino-7-nitrobenzofurazan forming N-methyl-4-amino-7-nitrobenzofurazan, which can be detected by fluorescence spectroscopy with an
4-(N-Methylhydrazino)-7-nitro-2,1,3-benzooxadiazole (MNBDH): A Novel Fluorogenic Peroxidase Substrate The authors would like to thank the Fonds der Chemischen Industrie (Frankfurt/Main) for financial support.
Meyer et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 39(8), 1453-1455 (2000-04-25)