Key Documents
92491
4-Methoxyphenylacetic acid
analytical standard
Synonim(y):
Homoanisic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
tw
140 °C/3 mmHg (lit.)
mp
84-86 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
379.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
193 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)