Merck
92481
Supelco
4-Methylmethcathinone hydrochloride
analytical standard
Synonim(y):
2-Methylamino-1-(4-methylphenyl)-1-propanone hydrochloride, 4′-Methyl-2-methylaminopropiophenone hydrochloride, 4-MMC HCl, Mephedrone hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.70
Beilstein:
3699980
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥98.5% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
kontrola substancji
USDEA Schedule I; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.CNC(C)C(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C11H15NO.ClH/c1-8-4-6-10(7-5-8)11(13)9(2)12-3;/h4-7,9,12H,1-3H3;1H
Klucz InChI
DLQZFTUKJGRPLZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)