Kluczowe dokumenty
920002
CX85
Umicore
Synonim(y):
Dichlorobis[(tert-butyldifenylo)fosfina]pallad(II), Pd(P(tBu)Ph2)2Cl2
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
227-228 °C
ciąg SMILES
[Pd]([PH](C(C)(C)C)(c4ccccc4)c3ccccc3)([PH](C(C)(C)C)(c2ccccc2)c1ccccc1)(Cl)Cl
InChI
1S/2C16H19P.2ClH.Pd/c2*1-16(2,3)17(14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15;;;/h2*4-13H,1-3H3;2*1H;
Klucz InChI
QZOYEMHPCYSVBE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Przechowywanie i stabilność
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)