Kluczowe dokumenty
90609
Vanillylidenacetone
analytical standard
Synonim(y):
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-buten-2-one
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
ciąg SMILES
COc1cc(\C=C\C(C)=O)ccc1O
InChI
1S/C11H12O3/c1-8(12)3-4-9-5-6-10(13)11(7-9)14-2/h3-7,13H,1-2H3/b4-3+
Klucz InChI
AFWKBSMFXWNGRE-ONEGZZNKSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)