Przejdź do
HS8610B
Laboratory Notebook
200 pages, Grid, blue
Synonim(y):
experiment notebook, lab notebook
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
12 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2830,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
14111514
2830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
Grid
packaging
pk of 12
L × W
218 × 281 mm
color
blue
General description
Use these notebooks to keep information safe and well organized. Record research data, experimental procedures, and design ideas.
Features and Benefits
  • numbered, acid-free, pages include spaces for title, project number, book number, date, and witness signature
  • lined notebooks feature college-ruled pages for easy report writing
  • covers for all versions are waterproof and chemical resistant
  • all notebooks contain periodic and conversion tables in the back
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS8610AHS8610DZ511668
feature
Grid
feature
grid
feature
Lined
feature
5 mm grid
L × W
218 × 281 mm
L × W
218 × 281 mm
L × W
218 × 281 mm
L × W
-
color
blue
color
black
color
red
color
forest green Cover
packaging
pk of 12
packaging
pk of 12
packaging
pk of 12
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laboratory Notebook
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)