Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 601,00 zł |
Informacje o tej pozycji
601,00 zł
Quality Segment
impurities
≤1 ppm hydrazine, ≤10 ppm heavy metals (verified on random samples only), ≤10 ppm lead (verified on random samples only), ≤10 ppm vinylpyrrolidinone, ≤3.0% 2-pyrrolidone, ≤400 ppm peroxides (as H2O2), ≤5.0% water, ≤500 ppm aldehydes (as acetaldehyde), ≤5000 ppm formic acid, 12.0-12.8% nitrogen (anhydrous basis)
ign. residue
≤0.1% (verified on random samples only)
pH
3.0-5.0
suitability
complies for Infrared spectrum
application(s)
sample preservation
SMILES string
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI key
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Application
Kollidon SR to mieszanka polioctanu winylu i powidonu (K 30) w stosunku 8:2 do stosowania jako środek tworzący matrycę. Ten produkt klasy badawczej jest przeznaczony wyłącznie do użytku w badaniach i rozwoju.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability complies for Infrared spectrum | suitability - | suitability - | suitability - |
| application(s) sample preservation | application(s) coatings | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| impurities ≤1 ppm hydrazine, ≤10 ppm lead (verified on random samples only), ≤3.0% 2-pyrrolidone, ≤5.0% water, ≤5000 ppm formic acid, ≤10 ppm heavy metals (verified on random samples only), ≤400 ppm peroxides (as H2O2), 12.0-12.8% nitrogen (anhydrous basis), ≤10 ppm vinylpyrrolidinone, ≤500 ppm aldehydes (as acetaldehyde) | impurities - | impurities - | impurities - |
| pH 3.0-5.0 | pH - | pH - | pH - |
| ign. residue ≤0.1% (verified on random samples only) | ign. residue - | ign. residue - | ign. residue - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
Good morning, I'm contacting you regarding product 02286, Kollidon 25. I would like to know if Kollidon 25 is the same as Polyvinylpyrrolidone K25 ? thank you for your feedback. Kind regards
1 answer-
Yes, Kollidon 25 is the same as Polyvinylpyrrolidone K25.