Merck
901760
Sigma-Aldrich
StickyCat PF6
≥95%
Synonim(y):
(1,3-Dimesityl-4-((trimethylammonio)methyl)imidazolidin-2-ylidene)dichloro(2-isopropoxybenzylidene)ruthenium(II) hexafluorophosphate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H48Cl2F6N3OPRu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
843.72
Kod UNSPSC:
12352101
Próba
≥95%
Postać
powder
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
266 °C (decomposition)
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
StickyCat PF6 is for heterogeneous olefin metathesis that can be performance modulated by ion exchange. The catalyst also has high stability in non-degassed water.
Informacje prawne
Sold in collaboration with Apeiron Synthesis, Inc. Research quantities are 100 g / customer / year. For quantities that exceed the research limit, please contact the supplier at www.apeiron-synthesis.com. PCT/EP2013/053967
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)