90066
Aluminum oxide on TLC-glass plates
with fluorescent indicator 254 nm, aluminum oxide matrix, L × W 20 cm × 20 cm, binder, Organic, fluorescent indicator
About This Item
Polecane produkty
Materiały
aluminum oxide matrix
glass support
jakość
with fluorescent indicator 254 nm
Właściwości
binder Organic
fluorescent indicator
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
20 cm × 20 cm
grubość warstwy
250 μm
wielkość cząstki
11.0-14.0 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
Opis ogólny
It is also evident that the amount of water affects the chromatographic behavior of alumina during TLC. There are three types:
a. Acidic
b. Basic
c. Neutral
Zastosowanie
Inne uwagi
105713
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)