90054
N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-1 and N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-4
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration), analytical standard
Synonim(y):
N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-1 and N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-4, C3 and C4
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
format
multi-component solution
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Check out our complete range of marine toxins reference materials
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.