Przejdź do
85702
Stearamide
technical, ~90% (GC)
Synonim(y):
Amide C18
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)16CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.49
EC Number:
204-693-2
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
909006
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
assay
~90% (GC)
bp
250-251 °C/12 mmHg (lit.)
mp
98-102 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C18H37NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H2,19,20)
InChI key
LYRFLYHAGKPMFH-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
This product has been replaced by O601-ALDRICH | Octadecanamide technical grade, 85%
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)