OTV000533
4-[({2-[(4-Ethylphenyl)amino]-2-oxoethyl}thio)methyl]benzoic acid
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
ciąg SMILES
O=C(O)C(C=C1)=CC=C1CSCC(NC2=CC=C(CC)C=C2)=O
InChI
1S/C18H19NO3S/c1-2-13-5-9-16(10-6-13)19-17(20)12-23-11-14-3-7-15(8-4-14)18(21)22/h3-10H,2,11-12H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)
Klucz InChI
QFBRKYVORNMEDM-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3