Merck
84700
Sigma-Aldrich
Sulfur hexafluoride
purum
About This Item
Wzór liniowy:
SF6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
gęstość pary
5.11 (vs air)
ciśnienie pary
22 mmHg ( 21.1 °C)
klasa czystości
purum
zanieczyszczenia
0.001% S2F10
0.002% SiF4
1-2% Air
tw
−64 °C/1 mmHg (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
ciąg SMILES
FS(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6S/c1-7(2,3,4,5)6
Klucz InChI
SFZCNBIFKDRMGX-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Cylinder with net ~4.75 kg
Inne uwagi
Sales restrictions may apply
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)