Kluczowe dokumenty
83787
Supelco
Rhenium standard for AAS
TraceCERT®, 1000 mg/L Re in nitric acid
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
stężenie
1000 mg/L Re in nitric acid
metody
AAS: suitable
Format
single component solution
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach SI kg i mierzony względem materiału pierwotnego z NMI, np.
Certyfikowana zawartość, w tym niepewność i data ważności, są podane na etykiecie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com.
Komentarz do analizy
1000 mg/L Re in 2% nitric acid, prepared with high purity Re metal, HNO3 and water
Inne uwagi
For a complete product listing of our TraceCERT range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates please visit our inorganic TraceCERT website
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)