Kluczowe dokumenty
80820
Piperonal
purum, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
1,3-Benzodioxole-5-carboxaldehyde, 3,4-(Methylenedioxy)benzaldehyde, Heliotropin
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 87 °C)
klasa czystości
purum
Próba
≥99.0% (GC)
tw
264 °C (lit.)
mp
35-39 °C (lit.)
36-37 °C
rozpuszczalność
methanol: 0.1 g/mL, clear
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H6O3/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-4H,5H2
Klucz InChI
SATCULPHIDQDRE-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
150.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
65.62 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?