Kluczowe dokumenty
793116
Specially Denatured Alcohol
200 proof, SDA 39C, contains Diethyl phthalate
Synonim(y):
Ethanol, SDA
About This Item
cosmetics
flavors and fragrances
personal care
Polecane produkty
Formularz
liquid
zawiera
Diethyl phthalate
stężenie
200 proof
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
personal care
Informacje podatkowe i licencyjne
Permit for use required
ciąg SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
5GA-PB znajduje się w polietylenowym bębnie z elastyczną wylewką.
3x5GA znajduje się w metalowym bębnie z elastyczną wylewką.
3x5GA-PB znajduje się w polietylenowym bębnie z elastyczną wylewką.
55GA znajduje się w metalowym bębnie.
55GA-PB znajduje się w polietylenowym bębnie.
Komponenty
0.99% (v/v) Diethyl phthalate
Inne uwagi
Aby zakupić specjalnie skażony alkohol, klienci muszą posiadać zezwolenie na używanie alkoholu przemysłowego wydane przez Biuro Podatków i Handlu Alkoholem i Tytoniem (TTB).
- Zezwolenie musi być opatrzone podpisem klienta i datą przesłania do Sigma-Aldrich oprócz oryginalnego podpisu i daty.
- Zezwolenie musi zawierać słowo "kopia" napisane odręcznie lub ostemplowane.
- Numer zezwolenia musi zawierać prawidłowe oznaczenie stanu lub USA, zgodne z adresem wysyłki.
- Adres zezwolenia musi być zgodny z adresem wysyłki w systemie Sigma-Aldrich.
- Zezwolenie musi być dostarczone tylko przy pierwszym zamówieniu na adres [email protected].
- Wszystkie zamówienia wymagają przesłania zamówienia z oświadczeniem "ważne zezwolenie #####" na adres [email protected].
TTB Link
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)