Merck
74850
Sigma-Aldrich
1-Octanol
puriss., ≥99.5% (GC)
Synonim(y):
Alcohol C8, Capryl alcohol, Octyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.23
Beilstein:
1697461
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość pary
4.5 (vs air)
ciśnienie pary
0.14 mmHg ( 25 °C)
klasa czystości
puriss.
Próba
≥99.5% (GC)
temp. samozapłonu
523 °F
granice wybuchowości
8 % (lit.)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.429 (lit.)
n20/D 1.429
bp
196 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
gęstość
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
Klucz InChI
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Blocks T-type Ca2+ channels
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
187.7 °F
Temperatura zapłonu (°C)
86.5 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 744-744 (1994)
Mechanisms of PVDF membrane formation by immersion-precipitation in soft (1-octanol) and harsh (water) nonsolvents.
Young TH, et al.
Polymer, 40(19), 5315-5323 (1999)
Characterization of titanium-silicon binary oxide catalysts prepared by the sol-gel method and their photocatalytic reactivity for the liquid-phase oxidation of 1-octanol.
Yamashita H, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 102(30), 5870-5875 (1998)
Photocatalytic degradation of 1-octanol on anchored titanium oxide and on TiO2 powder catalysts.
Yamashita H, et al.
J. Catal., 158(1), 97-101 (1996)
Cristian Gobbo et al.
ACS nano, 6(12), 10684-10698 (2012-12-12)
Controlling the molecular conformation of oligomers on surfaces through noncovalent interactions symbolizes an important approach in the bottom-up patterning of surfaces with nanoscale precision. Here we report on the design, synthesis, and scanning tunneling microscopy (STM) investigation of linear oligoamides