Przejdź do
H2270
Hydrocortisone 21-hemisuccinate sodium salt
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonim(y):
11β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione 21-hemisuccinate sodium salt, Cortisol 21-hemisuccinate sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
385,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H33NaO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
484.51
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
204-725-5
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Assay:
≥90% (HPLC)
385,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(COC(CCC([O-])=O)=O)=O)=C1.[Na+]
InChI
1S/C25H34O8.Na/c1-23-9-7-15(26)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(32,24(17,2)12-18(27)22(16)23)19(28)13-33-21(31)6-5-20(29)30;/h11,16-18,22,27,32H,3-10,12-13H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t16-,17-,18-,22+,23-,24-,25-;/m0./s1
InChI key
HHZQLQREDATOBM-CODXZCKSSA-M
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
General description
Hydrocortisone for use in epithelial and endothelial adherent cell culture applications.
Application
Hydrocortisone 21-hemisuccinate sodium salt has been used as a supplement in Dulbecco′s modified Eagle medium/nutrient mixture F-12 (DMEM F12) for culturing oral squamous cell carcinoma (OSCC) cell lines and immortalized cone photoreceptor cell line.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H4881H2882M3781
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
≥90% (HPLC)
description
analytical standard
description
lyophilized powder
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
≥98.00% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
form
powder
form
powder
form
-
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
toxicology assay: suitable
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)