Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 371,00 zł |
Informacje o tej pozycji
371,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.434-1.436, n20/D 1.435 (lit.)
bp
129-131 °C/0.03 mmHg (lit.), 287-288 °C (lit.)
density
1.032 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
InChI
1S/C15H26O6/c1-4-7-13(16)19-10-12(21-15(18)9-6-3)11-20-14(17)8-5-2/h12H,4-11H2,1-3H3
InChI key
UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade - | grade FG | grade - |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay 97% | assay ≥99% |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| bp 129-131 °C/0.03 mmHg (lit.), 287-288 °C (lit.) | bp 129-131 °C/0.03 mmHg (lit.), 287-288 °C (lit.) | bp 129-131 °C/0.03 mmHg (lit.), 287-288 °C (lit.) | bp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glyceryl tributyrate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
345.2 °F - closed cup
flash_point_c
174 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 73105-1ML | 04061832865508 |