Kluczowe dokumenty
72843
Supelco
Hydroxytebuconazole
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
5-(4-Chlorophenyl)-2,2-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-pentanediol, HWG 2061
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H22ClN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.82
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
Próba
≥98.5% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Hydroksytebukonazol (TEB-OH) jest głównym metabolitem tebukonazolu (TEB), fungicydu triazolowego, szeroko stosowanego do zwalczania chorób plamistości liści. Jest on podobno stosowany jako biomarker ekspozycji w wykrywaniu tebukonazolu.
Zastosowanie
Hydroksytebukonazol może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w próbkach moczu przy użyciu technik chromatograficznych.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Toxicokinetics of a urinary metabolite of tebuconazole following controlled oral and dermal administration in human volunteers
Oerlemans A, et al.
Archives of Toxicology, 93(9), 2545-2553 (2019)
Urine collection methods for non-toilet-trained children in biological monitoring studies: Validation of a disposable diaper for characterization of tebuconazole exposure
Oerlemans A, et al.
Toxicology Letters, 298(9), 201-206 (2018)
Biological monitoring of exposure to tebuconazole in winegrowers
Fustinoni S, et al.
Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology, 24(6), 643-649 (2014)