70184
Antibiotic Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
Antibiotic Medium No. 3, Assay Broth, Penassay Broth, Grove and Randall Antibiotic Broth
Wybierz wielkość
1020,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1020,00 zł
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
linia produktu
BioChemika
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
dextrose, 1.0 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 3.68 g/L
meat extract, 1.5 g/L
peptone (from meat), 5.0 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 1.32 g/L
sodium chloride, 3.5 g/L
yeast extract, 1.5 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbe id | susceptibility testing: suitable
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.4±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
pharmaceutical
microbiology
przydatność
bacteria
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Klebsiella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for coliforms
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?