Przejdź do
69400
6-Methyl-2-thiouracil
purum, ≥98.0% S basis (elemental analysis)
Synonim(y):
Basethyrin, Methiocil, Thiothymin, 4-Hydroxy-2-mercapto 6-methylpyrimidine, MZU
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
573,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-252-3
Beilstein/REAXYS Number:
115648
MDL number:
Assay:
≥98.0% S basis (elemental analysis)
Form:
crystals
573,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% S basis (elemental analysis)
form
crystals
mp
~330 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC1=CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C5H6N2OS/c1-3-2-4(8)7-5(9)6-3/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
InChI key
HWGBHCRJGXAGEU-UHFFFAOYSA-N
General description
6-Methyl-2-thiouracil possesses antithyroid activity.
Application
6-Methyl-2-thiouracil can be used in:
  • Synthesis of luminescent gold(I) thiouracilate complexes as emissive materials.
  • Synthesis of uracil-containing histone deacetylase inhibitors.
  • Synthesis of S-dihydro-alkylthio-benzyl-oxopyrimidines (S-DABOs) based anti-HIV agents.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
46453C9375T7750
assay
≥98.0% S basis (elemental analysis)
assay
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
~330 °C (dec.) (lit.)
mp
~330 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
>300 °C (lit.)
form
crystals
form
-
form
powder
form
powder
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Methyl-2-thiouracil
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)