Kluczowe dokumenty
68155
2-Ethylhexanal
analytical standard
Synonim(y):
2-Ethylcapronaldehyde
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
współczynnik refrakcji
n20/D 1.412-1.420
n20/D 1.415 (lit.)
tw
55 °C/13.5 mmHg (lit.)
gęstość
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
ciąg SMILES
[H]C(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/C8H16O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
LGYNIFWIKSEESD-UHFFFAOYSA-N
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
111.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
44 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)