Merck
67560
Sigma-Aldrich
1-Methylimidazole
puriss., ≥99.0% (GC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.10
Beilstein:
105197
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
ciśnienie pary
0.4 mmHg ( 20 °C)
klasa czystości
puriss.
Próba
≥99.0% (GC)
temp. samozapłonu
977 °F
granice wybuchowości
15.7 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.495 (lit.)
n20/D 1.497
tw
198 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
gęstość
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cn1ccnc1
InChI
1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3
Klucz InChI
MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Catalyst for the mild analytical acetylation of hydroxy compounds
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L.A. Dee et al.
Analytical Chemistry, 52, 572-572 (1980)
K.A. Connors et al.
Analytical Chemistry, 50, 1542-1542 (1978)
Chih-Chin Tsou et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(47), 13358-13366 (2011-10-19)
S-nitrosation of the coordinated thiolate of dinitrosyl iron complexes (DNICs) to generate S-nitrosothiols (RSNOs) was demonstrated. Transformation of [{(NO)(2)Fe(μ-StBu)}(2)] (1-tBuS) into the {Fe(NO)(2)}(9) DNIC [(NO)(2)Fe(StBu)(MeIm)] (2-MeIm) occurs under addition of 20 equiv of 1-methylimidazole (MeIm) into a solution of 1-tBuS in
Fumitoshi Shibahara et al.
The Journal of organic chemistry, 77(19), 8815-8820 (2012-09-15)
Synthetic methods for triarylated azoles containing three different aryl groups via one-pot sequential multiple C-H bond arylations are described. The one-pot sequential diarylation of C5-monoarylated azoles was achieved by the simple sequential addition of two different aryl iodides with a
Fumitoshi Shibahara et al.
The Journal of organic chemistry, 76(8), 2680-2693 (2011-03-17)
Direct triarylation and sequential triarylation reactions of simple azoles catalyzed by [Pd(phen)(2)]PF(6) are described. Simple azoles, such as N-methylimidazole, thiazole, and oxazole, were observed to undergo triaryaltion reactions even at their C4 positions when treated with aryl iodides in the