Merck
63130
Sigma-Aldrich
Magnesium peroxide light
purum p.a., MgO2.(MgO)n, 24-28% MgO2 basis (RT)
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
purum p.a.
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
stężenie
24-28% (MgO2, RT)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤2000 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤5000 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤100 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
[Mg++].[O-][O-]
InChI
1S/Mg.O2/c;1-2/q+2;-2
Klucz InChI
SPAGIJMPHSUYSE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame over circleCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)