Key Documents
58689
N-Isobutyryl-D-cysteine
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥97.0%
Synonim(y):
N-(2-Methylpropionyl)-D-cysteine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for chiral derivatization
Poziom jakości
linia produktu
ChiraSelect™
Próba
≥97.0% (RT)
≥97.0%
Postać
solid
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
jakość
LiChropur™
mp
97-101 °C (lit.)
97-101 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)C(=O)N[C@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-4(2)6(9)8-5(3-12)7(10)11/h4-5,12H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m1/s1
Klucz InChI
BWBQXMAXLAHHTK-RXMQYKEDSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?