Przejdź do
57524
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran
analytical standard
Synonim(y):
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran, Hexamethylindanopyran
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H26O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.40
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
214-946-9
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥80.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.510-1.540
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC1(C)C(C)C(C)(C)C2=CC3=C(C(C)COC3)C=C21
InChI
1S/C18H26O/c1-11-14-10-16-15(9-13(14)7-8-19-11)17(3,4)12(2)18(16,5)6/h9-12H,7-8H2,1-6H3
InChI key
YWMTVUUYOAIDBC-UHFFFAOYSA-N
Application
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran may be used as a reference standard in the determination of the analyte in fragrances using bi-dimensional gas chromatography coupled with quadrupole mass spectrometry (GCxGC-QMS).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
291.2 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
144 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Routine quantification of 54 allergens in fragrances using comprehensive two-dimensional gas chromatography-quadrupole mass spectrometry with dual parallel secondary columns. Part I: Method development.
Belhassen E, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 33(1), 63-74 (2018)
Óscar Castro et al.
Journal of chromatography. A, 1591, 55-61 (2019-01-20)
A novel solid phase microextraction Arrow (SPME Arrow) system has been applied for the first time to determine synthetic musk fragrances in fish samples. The lack of regulation concerning the concentration of musk fragrances in fish along with the risk
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
57524-250MG04061833963296
57524-10MG04061832628172