Merck
568775
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofuran
≥99.9%, anhydrous, contains 250 ppm BHT as inhibitor
Synonim(y):
THF, Butylene oxide, Oxolane, Tetramethylene oxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
Beilstein:
102391
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości:
anhydrous
Próba:
≥99.9%
bp:
65-67 °C (lit.)
ciśnienie pary:
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Nazwa produktu
Tetrahydrofuran, anhydrous, ≥99.9%, contains 250 ppm BHT as inhibitor
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.9%
temp. samozapłonu
610 °F
zawiera
250 ppm BHT as inhibitor
granice wybuchowości
1.8-11.8 %
zanieczyszczenia
<0.002% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.407 (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
gęstość
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Klucz InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-6.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-21.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahydrofuran-containing macrolides: a fascinating gift from the deep sea.
Adriana Lorente et al.
Chemical reviews, 113(7), 4567-4610 (2013-03-20)
Ryan D Pensack et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(21), 6790-6803 (2015-05-07)
We compare the singlet fission dynamics of five pentacene derivatives precipitated to form nanoparticles. Two nanoparticle types were distinguished by differences in their solid-state order and kinetics of triplet formation. Nanoparticles that comprise primarily weakly coupled chromophores lack the bulk
P T Clayton et al.
The Journal of clinical investigation, 79(4), 1031-1038 (1987-04-01)
Urinary bile acids from a 3-mo-old boy with cholestatic jaundice were analyzed by ion exchange chromatography and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). This suggested the presence of labile sulfated cholenoic acids with an allylic hydroxyl group, a conclusion supported by analysis
Luca Chiari et al.
The Journal of chemical physics, 138(7), 074301-074301 (2013-03-01)
We present total, elastic, and inelastic cross sections for positron and electron scattering from tetrahydrofuran (THF) in the energy range between 1 and 5000 eV. Total cross sections (TCS), positronium formation cross sections, the summed inelastic integral cross sections (ICS)
Han Yan et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(23), 3484-3491 (2015-05-06)
Polymer solar cells are fabricated with systematic variation of the phase purity. Photovoltaic tests demonstrate that devices with ca. 10% of mixed phases outperform pure-phase devices. Photophysical studies reveal the effects of mixed phase on charge generation and recombination. These