Merck
551376
Supelco
Menthol solution
NMR reference standard, 30 wt. % in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20O
Masa cząsteczkowa:
156.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
NMR reference standard
analytical standard
Poziom jakości
stężenie
30 wt. % in chloroform-d (99.8 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
5 mm × 8 in.
Zastosowanie
food and beverages
format
single component solution
ciąg SMILES
CC(C)C1CCC(C)CC1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
NOOLISFMXDJSKH-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Cechy i korzyści
APT / DEPT
Ilość
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zongde Wang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(9), 2854-2859 (2008-04-22)
A new class of low-toxicity mosquito repellents is synthesized from alpha- and beta-pinene in terpenoid compounds and preliminary biological tests show promising mosquito repellency. Statistical modeling is built using Codessa in order to reveal the quantitative relationship between the structure